Cytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0522-1G C0522-25G C0522-5G
TCIAC0522-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0522-1G TCIAC0522-25G TCIAC0522-5G
Cytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006545
Numéro CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9
Merck Index: 14,02786
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a464f934275311983fe32edac4443b279f8db7a6&vid=a464f934275311983fe32edac4443b279f8db7a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +32.0 to +36.0 deg (C=0.7, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité