Uridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAU0020-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAU0020-25G TCIAU0020-5G
Uridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006526
Numéro CAS: 58-96-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/82/28997182.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité