2'-Deoxyuridine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D0060-1G D0060-25G D0060-5G
TCIAD0060-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0060-1G TCIAD0060-25G TCIAD0060-5G
2'-Deoxyuridine ≥99.0% (par HPLC)
2'-Deoxyuridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006527
Numéro CAS: 951-78-0
EINECS: 213-455-7
Merck Index: 14,02910
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4286e77149b42e0bb559960e74940a0d86acf1a6&vid=4286e77149b42e0bb559960e74940a0d86acf1a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +51.0 to +53.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité