5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0258-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0258-1G TCIAI0258-5G TCIAI0258-25G
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Formule: C₉H₁₁IN₂O₅
MW: 354,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134656
Numéro CAS: 54-42-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/60/28972060.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +28.0 to +31.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité