5-Bromouridine ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 5-Bromo-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
TCIAB0666-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0666-1G TCIAB0666-100MG
5-Bromouridine ≥99.0% (par HPLC)
5-Bromouridine
Formule: C₉H₁₁BrN₂O₆
MW: 323,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006528
Numéro CAS: 957-75-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/02/28932602.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -14.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité