5-Fluorouridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0636-1G F0636-5G
TCIAF0636-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0636-1G TCIAF0636-5G
5-Fluorouridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262,19 g/mol
Point de fusion: 185°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036832
Numéro CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&vid=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité