1,1,2,2-Tétrachloro-1,2-diméthyldisilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1590-25G T1590-5G
TCIAT1590-25GEA 434 EUR InStock
TCIAT1590-25G TCIAT1590-5G
1,1,2,2-Tétrachloro-1,2-diméthyldisilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,1,2,2-Tétrachloro-1,2-diméthyldisilane
Formule: C₂H₆Cl₄Si₂
Point d'éclair: 49°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192469
Numéro CAS: 4518-98-3
EINECS: 224-844-6
ONU: 2988
ADR: 4.3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba7b953a1101de2e887729e216cd053d5bc570ac&vid=ba7b953a1101de2e887729e216cd053d5bc570ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité