Dipentyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Di-n-pentyl phthalate
P0291-25G P0291-500G P0291-100G
TCIAP0291-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP0291-25G TCIAP0291-500G TCIAP0291-100G
Dipentyle phtalate ≥98.0% (par GC)
Dipentyle phtalate
Formule: C₁₈H₂₆O₄
MW: 306,41 g/mol
Point d'ébullition: 342°C
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00041934
Numéro CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&vid=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité