Acide 3-méthylglutarique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
M0330-25G M0330-5G
TCIAM0330-25GEA 201 EUR InStock
TCIAM0330-25G TCIAM0330-5G
Acide 3-méthylglutarique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-méthylglutarique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002727
Numéro CAS: 626-51-7
EINECS: 210-951-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef1f6c07db627748e09b3f79dd777d242d304d24&vid=ef1f6c07db627748e09b3f79dd777d242d304d24&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité