(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1055-25G M1055-5G
TCIAM1055-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1055-25G TCIAM1055-5G
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Méthyltétrahydrofuranne-3-one
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00010423
Numéro CAS: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&vid=b1530903e8e230acae03334ba5daf567f8c1e17a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité