Acide cyclopentylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyclopentylacetic acid
C0894-25G C0894-5G
TCIAC0894-25GEA 361 EUR InStock
TCIAC0894-25G TCIAC0894-5G
Acide cyclopentylacetique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclopentylacetique
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00001387
Numéro CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d5c17bf99c45e15551364cdf01cca7409d4b8dc&vid=9d5c17bf99c45e15551364cdf01cca7409d4b8dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité