10-Amino-1-décanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1523-1G A1523-5G
TCIAA1523-1GEA 134 EUR InStock
TCIAA1523-1G TCIAA1523-5G
10-Amino-1-décanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
10-Amino-1-décanol
Formule: C₁₀H₂₃NO
Point d'ébullition: 154°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094313
Numéro CAS: 23160-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&vid=26d2708d2eea3eaa9d80b736463abeddb638fb30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité