12-Amino-1-dodécanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1524-1G A1524-5G
TCIAA1524-1GEA 169 EUR InStock
TCIAA1524-1G TCIAA1524-5G
12-Amino-1-dodécanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
12-Amino-1-dodécanol
Formule: C₁₂H₂₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851111
Numéro CAS: 67107-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e20b9ac538644ae212eea3de33b633e9904b5bc8&vid=e20b9ac538644ae212eea3de33b633e9904b5bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité