2,4'-Bipyridyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
B0863-1G B0863-5G
TCIAB0863-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB0863-1G TCIAB0863-5G
2,4'-Bipyridyle ≥97.0% (par GC)
2,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00006217
Numéro CAS: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5d2d51284926ee999a956b568c2862eae4b55e&vid=ec5d2d51284926ee999a956b568c2862eae4b55e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité