5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B3451-1G B3451-5G
TCIAB3451-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB3451-1G TCIAB3451-5G
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD06657686
Numéro CAS: 436799-32-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&vid=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité