1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétraméthyldisilane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dichlorotetramethyldisilane
D2144-25G D2144-5G
TCIAD2144-25GEA 234 EUR InStock
TCIAD2144-25G TCIAD2144-5G
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétraméthyldisilane ≥95.0% (par GC)
1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétraméthyldisilane
Formule: C₄H₁₂Cl₂Si₂
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00078528
Numéro CAS: 4342-61-4
EINECS: 224-400-1
ONU: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&vid=7ce174e1ebbb0b06c1e1e1618dae3cd7ff538777&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité