1,3-Dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-imidazol-3-ium chloride
D3341-25G D3341-5G
TCIAD3341-25GEA 715 EUR InStock
TCIAD3341-25G TCIAD3341-5G
1,3-Dimethylimidazolium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,3-Dimethylimidazolium chloride
Formule: C₅H₉ClN₂
MW: 132,5900 g/mol
Point de fusion: 125°C
Numéro MDL: MFCD08276366
Numéro CAS: 79917-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364c5b53227b588da767aa1bde8ec229dd9a94f6&vid=364c5b53227b588da767aa1bde8ec229dd9a94f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité