2-Méthylcrotonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0248-25ML T0248-100ML
TCIAT0248-25MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAT0248-25ML TCIAT0248-100ML
2-Méthylcrotonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Méthylcrotonate de méthyle
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00016654
Numéro CAS: 6622-76-0
EINECS: 229-575-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&vid=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité