Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-2-Methylbut-2-enoic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid
T0246-25G T0246-500G T0246-100G
TCIAT0246-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAT0246-25G TCIAT0246-500G TCIAT0246-100G
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066864
Numéro CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,09433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c63c14d06a6093864bb25ca8e68ec920d416e6&vid=c6c63c14d06a6093864bb25ca8e68ec920d416e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité