N-Acétyl-β-D-glucosamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
A0092-25G A0092-500G A0092-100G
TCIAA0092-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0092-25G TCIAA0092-500G TCIAA0092-100G
N-Acétyl-β-D-glucosamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Acetyl-β-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
EINECS: 231-368-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c84d4d1267d62db60de1a9764795c460ae962a47&vid=c84d4d1267d62db60de1a9764795c460ae962a47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +39.0 to +42.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité