1,5-Diméthoxypentane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2857-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD2857-5G
1,5-Diméthoxypentane ≥97.0% (par GC)
1,5-Diméthoxypentane
Formule: C₇H₁₆O₂
MW: 132,200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03613608
Numéro CAS: 111-89-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/12/28980012.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8570 to 0.8670
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité