4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2454-1G T2454-5G
TCIAT2454-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT2454-1G TCIAT2454-5G
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,1400 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00042413
Numéro CAS: 706-27-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&vid=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité