N-Acétylglycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ac-Gly-OH, N-Acetylglycine, Acetamidoacetic acid, Aceturic acid
A0093-25G A0093-500G A0093-100G
TCIAA0093-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0093-25G TCIAA0093-500G TCIAA0093-100G
N-Acétylglycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetylglycine (Ac-Gly-OH)
Formule: C₄H₇NO₃
MW: 117,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004275
Numéro CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Merck Index: 14,00080
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&vid=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité