N,N'-Bis(3-aminopropyl)éthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,5,8,12-Tetraazadodecane
B1952-25ML B1952-500ML
TCIAB1952-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1952-25ML TCIAB1952-500ML
N,N'-Bis(3-aminopropyl)éthylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(3-aminopropyl)éthylenediamine
Formule: C₈H₂₂N₄
MW: 174,29 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 142°C
Numéro MDL: MFCD00008210
Numéro CAS: 10563-26-5
EINECS: 234-147-9
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4650cb4293343c75c6a1aa312ee32924382358e&vid=a4650cb4293343c75c6a1aa312ee32924382358e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité