(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-alpha-phenylglycine, (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl) phenylglycine, (R)-2-(3,5-Dinitrobenzamido)-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
D1853-1G D1853-5G
TCIAD1853-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD1853-1G TCIAD1853-5G
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
Formule: C₁₅H₁₁N₃O₇
MW: 345,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010134
Numéro CAS: 74927-72-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fee2c381e71213d31a7bfca9f06f9dd51be4c59d&vid=fee2c381e71213d31a7bfca9f06f9dd51be4c59d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -99.0 to -105.0 deg (C=1,THF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité