(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1387-25G D1387-250G
TCIAD1387-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1387-25G TCIAD1387-250G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Formule: C₂₀H₁₈O₈
MW: 386,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064440
Numéro CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b4b703a78699c7e653fd34eec7316407260c9c&vid=59b4b703a78699c7e653fd34eec7316407260c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité