Acide dibenzoyl-D-tartrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3826-25G D3826-250G
TCIAD3826-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD3826-25G TCIAD3826-250G
Acide dibenzoyl-D-tartrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide dibenzoyl-D-tartrique
Formule: C₁₈H₁₄O₈
Numéro MDL: MFCD00063222
Numéro CAS: 17026-42-5
EINECS: 241-097-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&vid=82c4cf0481c294d5f77230a856ece4ac28e42c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité