Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T2585-1G T2585-5G
TCIAT2585-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT2585-1G TCIAT2585-5G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Formule: C₁₈H₃₄BF₄P
MW: 368,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD03840580
Numéro CAS: 58656-04-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab49709982e6b2c5721df45e863a5ce165b378f&vid=2ab49709982e6b2c5721df45e863a5ce165b378f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité