2-Amino-6-iodopurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Iodo-9H-purin-2-amine
A2068-25G A2068-5G
TCIAA2068-25GEA 323 EUR InStock
TCIAA2068-25G TCIAA2068-5G
2-Amino-6-iodopurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-iodopurine
Formule: C₅H₄IN₅
MW: 261,02 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro MDL: MFCD08706375
Numéro CAS: 19690-23-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2081f8fe26eb603b752ff710d39ee4cba2f66e6&vid=f2081f8fe26eb603b752ff710d39ee4cba2f66e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité