6-(Diméthylamino)purine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-7H-purin-6-amine, N6,N6-Dimethyladenine
D3894-1G D3894-5G
TCIAD3894-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD3894-1G TCIAD3894-5G
6-(Diméthylamino)purine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-(Diméthylamino)purine
Formule: C₇H₉N₅
MW: 163,1799 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD00005573
Numéro CAS: 938-55-6
EINECS: 213-344-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bddc59b665f295ed0f5cf542dcb51d33c9d6c3d0&vid=bddc59b665f295ed0f5cf542dcb51d33c9d6c3d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité