6-Méthoxypurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methoxy-9H-purine
M1925-1G M1925-5G
TCIAM1925-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM1925-1G TCIAM1925-5G
6-Méthoxypurine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Méthoxypurine
Formule: C₆H₆N₄O
MW: 150,1400 g/mol
Point de fusion: 196°C
Numéro MDL: MFCD00005574
Numéro CAS: 1074-89-1
EINECS: 214-047-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f95836e28aa61b8ae89e7eba0714fdf5ce6e8c45&vid=f95836e28aa61b8ae89e7eba0714fdf5ce6e8c45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité