2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
B1876-1G B1876-100MG
TCIAB1876-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB1876-1G TCIAB1876-100MG
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015430
Numéro CAS: 6813-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=265f1fbb64d6c87c24f230c6dbea924f33a6296c&vid=265f1fbb64d6c87c24f230c6dbea924f33a6296c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité