4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD2063-25GEA 274 EUR InStock
TCIAD2063-25G
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4,6-Diaminopyrimidine-2-thiol
Formule: C₄H₆N₄S
MW: 142,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006078
Numéro CAS: 1004-39-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité