L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
T1808-25G T1808-500G T1808-100G
TCIAT1808-25GEA 33 EUR InStock
TCIAT1808-25G TCIAT1808-500G TCIAT1808-100G
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle 95,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-Bromure de tétrahydrofurfuryle
Formule: C₅H₉BrO
MW: 165.04 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016894
Numéro CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&vid=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité