Methyl green (Basic Blue 20)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0498-25GEA 176 EUR InStock
TCIAM0498-25G
Methyl green (Basic Blue 20)
Methyl green (Basic Blue 20)
Formule: C₂₆H₃₃Cl₂N₃
MW: 458,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011879
Numéro CAS: 82-94-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/61/28973961.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 633.0 to 637.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (EtOH (50%), 633.0 to 637.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité