(±)-Acide 2-méthylglutarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpentanedioic acid
M1300-25G M1300-5G
TCIAM1300-25GEA 212 EUR InStock
TCIAM1300-25G TCIAM1300-5G
(±)-Acide 2-méthylglutarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-méthylglutarique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00002661
Numéro CAS: 617-62-9
EINECS: 210-521-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&vid=7155e9d6b318bbe1c1fa833c9e1bbb5d9c7f90f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité