2,2,2-Trifluoro-N-(trifluoroacétyl)acétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B0986-25G B0986-5G
TCIAB0986-25GEA 349 EUR InStock
TCIAB0986-25G TCIAB0986-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(trifluoroacétyl)acétamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,2,2-Trifluoro-N-(trifluoroacétyl)acétamide
Formule: C₄HF₆NO₂
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00013564
Numéro CAS: 407-24-9
EINECS: 206-981-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbd217a985e61076cb66fbf4b78fcbc93977800d&vid=bbd217a985e61076cb66fbf4b78fcbc93977800d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent N-Methylaniline
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité