N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1150-1G B1150-10G
TCIAB1150-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB1150-1G TCIAB1150-10G
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥95.0% (par GC)
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Formule: C₉H₁₈F₃NOSi
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00009671
Numéro CAS: 77377-52-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&vid=5a02c7dbc9b1cce03f5f2004a8b567bc1fceba20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité