Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Nitrobenzanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAN0396-25GEA 118 EUR InStock
TCIAN0396-25G
4'-Nitrobenzanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Nitrobenzanilide


Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,230 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024619
Numéro CAS: 3393-96-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/81/28989481.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité