1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3372-1G B3372-5G
TCIAB3372-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB3372-1G TCIAB3372-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Formule: C₃₀H₂₄P₂
MW: 446,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014081
Numéro CAS: 13991-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5290b74c660a6379e5d19eefafd47c419148e9c5&vid=5290b74c660a6379e5d19eefafd47c419148e9c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité