N,N'-Diphénylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
D0878-25G D0878-5G
TCIAD0878-25GEA 176 EUR InStock
TCIAD0878-25G TCIAD0878-5G
N,N'-Diphénylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N'-Diphénylbenzidine
Formule: C₂₄H₂₀N₂
MW: 336,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003016
Numéro CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Merck Index: 14,03319
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0db1d7e8c0fd56f8b58c79acd3e6e5da82b939fa&vid=0db1d7e8c0fd56f8b58c79acd3e6e5da82b939fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité