N-Oxyde de 4-nitroquinoleine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0250-1G N0250-5G
TCIAN0250-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAN0250-1G TCIAN0250-5G
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Oxyde de 4-nitroquinoleine
Formule: C₉H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00006738
Numéro CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&vid=09ce7fb423ee109eb32349fe82806b04e748ef16&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetone very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité