3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium ≥85.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1600-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA1600-25G
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium ≥85.0% (sur base azote total)
3-Hydroxy-4-(2-sulfonato-4-(4-sulfonatophénylazo)phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de tétrasodium
Formule: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW: 760,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003892
Numéro CAS: 6226-79-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/51/28929751.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 %
Lambda max. 515.0 to 525.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 470 (H2O, 515.0 to 525.0 nm)
Drying loss max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité