L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Noir amido 10B 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-((4-nitrophenyl)diazenyl)-6-(phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulphonate, Amido Black 10B
A0586-25G A0586-500G A0586-100G
TCIAA0586-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA0586-25G TCIAA0586-500G TCIAA0586-100G
Noir amido 10B 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
4-Amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophénylazo)-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de sodium
Formule: C₂₂H₁₄N₆Na₂O₉S₂
MW: 616.49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004017
Numéro CAS: 1064-48-8
EINECS: 213-903-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e815df4622646aca81300f0843333e56e58d65f4&vid=e815df4622646aca81300f0843333e56e58d65f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 616.0 to 620.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 700 (H2O, 616.0 to 620.0 nm)
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g TCIAA0586-25G
- 100 g TCIAA0586-100G
Flacon verre pour solides 500 g TCIAA0586-500G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité