2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3746-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD3746-5G
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
MW: 259,0887 g/mol
Numéro CAS: 27631-29-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/14/28985714.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité