2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0052-1G D0052-25G D0052-5G
TCIAD0052-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD0052-1G TCIAD0052-25G TCIAD0052-5G
2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99.0% (par HPLC)
2'-Deoxyguanosine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00150760
Numéro CAS: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e97eb5f40600988ac08f56b0416c82256cb6114e&vid=6eaa23cd707fce4d8433d8f08d756797ca910cf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=0.2, 1mol/L NaOH sol.)
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité