2'-Désoxyinosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3584-1G D3584-5G
TCIAD3584-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAD3584-1G TCIAD3584-5G
2'-Désoxyinosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Désoxyinosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00005762
Numéro CAS: 890-38-0
EINECS: 212-964-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa8a87bb81b09ff31f7f511ab494c11f02a59ed7&vid=fa8a87bb81b09ff31f7f511ab494c11f02a59ed7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, 0.1mol/L NaOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité