2-Iodoadénosine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
I0759-1G I0759-200MG I0759-5G
TCIAI0759-1GEA 147 EUR InStock
TCIAI0759-1G TCIAI0759-200MG TCIAI0759-5G
2-Iodoadénosine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Iodoadénosine
Formule: C₁₀H₁₂IN₅O₄
Point de fusion: 144°C
Numéro MDL: MFCD01320413
Numéro CAS: 35109-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&vid=c4e3d153d0bb8dbb1d93f1488a7f149b1124c1ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité