Inosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
I0037-25G I0037-500G
TCIAI0037-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0037-25G TCIAI0037-500G
Inosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Inosine
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066770
Numéro CAS: 58-63-9
EINECS: 200-390-4
Merck Index: 14,04975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5365f011d06506e0b6f6e5ca6b77394d7ac3d9b8&vid=5365f011d06506e0b6f6e5ca6b77394d7ac3d9b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -53.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité