2'-Deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, deoxyC
D3583-1G D3583-5G
TCIAD3583-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD3583-1G TCIAD3583-5G
2'-Deoxycytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2'-Deoxycytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₄
MW: 227,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006547
Numéro CAS: 951-77-9
EINECS: 213-454-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee4cd46214109310caa1db6e79dfe60b5cd138b&vid=1ee4cd46214109310caa1db6e79dfe60b5cd138b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +61.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité